6-Quinazolinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
Quinazoline-6-carboxylic acid
OR308084-100MG
OR308084-250MG
APOSOR308084-100MGEA
221
EUR
APOSOR308084-100MG
APOSOR308084-250MG
6-Quinazolinecarboxylic acid
6-Quinazolinecarboxylic acid
Formel:
C₉H₆N₂O₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11520386 CAS-Nummer: 676326-53-7 |