2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2-Methyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2H-indazole
OR308059-1G OR308059-5G
APOSOR308059-1GEA 255 EUR
APOSOR308059-1G APOSOR308059-5G
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
2-Methylindazole-7-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₉BN₂O₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11109457
CAS-Nummer: 845751-67-9