1H-Indazol-4-boronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR308052-1G OR308052-5G
APOSOR308052-1GEA 23 EUR
APOSOR308052-1G APOSOR308052-5G
1H-Indazol-4-boronsäurepinakolester
1H-Indazol-4-boronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₇BN₂O₂
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD08059267
CAS-Nummer: 885618-33-7