5-Amino-7-azaindole
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-amine
OR308039-1G OR308039-5G
APOSOR308039-1GEA 88.6 EUR
APOSOR308039-1G APOSOR308039-5G
5-Amino-7-azaindole
5-Amino-7-azaindole
Formel: C₇H₇N₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06659683
CAS-Nummer: 100960-07-4