3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
tert-Butyl 3-(2-aminoethyl)azetidine-1-carboxylate, 3-(1-Aminoéthyl)-1-azétidinecarboxylate de 2-méthyl-2-propanyle, 1-Boc-(3-Aminoethyl)azetidine, 1-Azetidinecarboxylic acid, 3-(1-aminoethyl)-, 1,1-dimethylethyl ester
OR308034-1G
OR308034-250MG
APOSOR308034-1GEA
98.6
EUR
APOSOR308034-1G
APOSOR308034-250MG
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine 97%
3-(2-Aminoethyl)-1-boc-azetidine
Formel:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Molekulargewicht: 200.282 g/mol Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09878606 CAS-Nummer: 898271-20-0 |