2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR308024-25G OR308024-5G
APOSOR308024-25GEA 112 EUR
APOSOR308024-25G APOSOR308024-5G
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
2-(1-tert-Butoxycarbonylazetidin-3-yl)acetic acid
Formel: C₁₀H₁₇NO₄
Siedepunkt: 341,6 °C/ 760mmHg
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD02179028
CAS-Nummer: 183062-96-6