2-Bromphenylisothiocyanat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR3080-1G OR3080-5G
APOSOR3080-1GEA 21.5 EUR
APOSOR3080-1G APOSOR3080-5G
2-Bromphenylisothiocyanat 98%
2-Bromphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₄BrNS
Siedepunkt: 257 °C
Schmelzpunkt: 20 °C
Dichte: 1,591 g/cm³ (25 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004799
CAS-Nummer: 13037-60-0