6,8-Dichlor-4-chinolinol
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
4-Hydroxy-6,8-Dichloroquinoline
OR307976-1G
OR307976-250MG
APOSOR307976-1GEA
261
EUR
APOSOR307976-1G
APOSOR307976-250MG
6,8-Dichlor-4-chinolinol
6,8-Dichlor-4-chinolinol
Formel:
C₉H₅Cl₂NO Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00272390 CAS-Nummer: 57935-38-3 |