4-Amino-6-bromchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307942-1G OR307942-5G
APOSOR307942-1GEA 140 EUR
APOSOR307942-1G APOSOR307942-5G
4-Amino-6-bromchinolin
4-Amino-6-bromoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03407953
CAS-Nummer: 65340-73-0