3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30793-1G
OR30793-5G
OR30793-250MG
APOSOR30793-1GEA
24.8
EUR
APOSOR30793-1G
APOSOR30793-5G
APOSOR30793-250MG
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
3-Bromo-2-hydroxybenzoic acid
Formel:
C7H5BrO3 Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD03265705 CAS-Nummer: 3883-95-2 |