6-Brom-4-chlor-2-propylchinolin
Lieferant: Apollo Scientific
OR307870-1G OR307870-5G
APOSOR307870-1GEA 259 EUR
APOSOR307870-1G APOSOR307870-5G
6-Brom-4-chlor-2-propylchinolin
6-Bromo-4-chloro-2-propylquinoline
Formel: C₁₂H₁₁BrClN
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09260431
CAS-Nummer: 930570-34-6