2-Chloro-3-cyanoquinoline
Lieferant: Apollo Scientific
OR307835-1G
OR307835-5G
APOSOR307835-1GEA
127
EUR
APOSOR307835-1G
APOSOR307835-5G
2-Chloro-3-cyanoquinoline
2-Chloro-3-cyanoquinoline
Formel:
C₁₀H₅ClN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08437566 CAS-Nummer: 95104-21-5 |