2-Amino-4-oxazolcarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
OR30773-1G OR30773-250MG OR30773-500MG OR30773-2.5G OR30773-5G
APOSOR30773-1GEA 249 EUR
APOSOR30773-1G APOSOR30773-250MG APOSOR30773-500MG APOSOR30773-2.5G APOSOR30773-5G
2-Amino-4-oxazolcarbonsäure
2-Amino-4-oxazolecarboxylic acid
Formel: C₄H₄N₂O₃
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09864918
CAS-Nummer: 944900-52-1