diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-exo-Aminobicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-exo-carboxamide
OR307551-1G
OR307551-250MG
APOSOR307551-1GEA
665
EUR
APOSOR307551-1G
APOSOR307551-250MG
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
diexo-3-Amino-bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2-carboxylic acid amide
Formel:
C₈H₁₂N₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00143157 CAS-Nummer: 105786-40-1 |