5-Brom-6-methyl-1H-indazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30742-1G OR30742-5G OR30742-25G
APOSOR30742-1GEA 21.9 EUR
APOSOR30742-1G APOSOR30742-5G APOSOR30742-25G
5-Brom-6-methyl-1H-indazol
5-Bromo-6-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
Schmelzpunkt: 166…169 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09026991
CAS-Nummer: 885223-72-3