5-Brom-3-methyl-1H-indazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30734-1G
OR30734-5G
OR30734-10G
APOSOR30734-1GEA
21.9
EUR
APOSOR30734-1G
APOSOR30734-5G
APOSOR30734-10G
5-Brom-3-methyl-1H-indazol 98%
5-Bromo-3-methyl-1H-indazole
Formel:
C₈H₇BrN₂ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD05664003 CAS-Nummer: 552331-16-5 |