1H-Indazole-5-carbonitrile
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30733-1G
OR30733-250MG
APOSOR30733-1GEA
72.5
EUR
APOSOR30733-1G
APOSOR30733-250MG
1H-Indazole-5-carbonitrile
1H-Indazole-5-carbonitrile
Formel:
C₈H₅N₃ Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD04973397 CAS-Nummer: 74626-47-4 |