1-Brom-3,5-dinitrobenzol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dinitrobromobenzene
OR307190-1G
OR307190-25G
OR307190-5G
APOSOR307190-1GEA
21.9
EUR
APOSOR307190-1G
APOSOR307190-25G
APOSOR307190-5G
1-Brom-3,5-dinitrobenzol 99%
1-Bromo-3,5-dinitrobenzene
Formel:
C₆H₃BrN₂O₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00156596 CAS-Nummer: 18242-39-2 UN-Nummer: 3459 ADR: 6.1,III |