1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30712-1G OR30712-5G
APOSOR30712-1GEA 65.4 EUR
APOSOR30712-1G APOSOR30712-5G
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
1-Methyl-1H-indazole-5-carboxaldehyde
Formel: C₉H₈N₂O
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD11109365
CAS-Nummer: 872607-89-1