3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 3-((tert-Butoxycarbonyl)amino)cyclohexanecarboxylic acid
OR307109-1G OR307109-10G OR307109-5G
APOSOR307109-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307109-1G APOSOR307109-10G APOSOR307109-5G
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid 97%
3-(Boc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
Formel: C₁₂H₂₁NO₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03453252
CAS-Nummer: 334932-13-7