(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
OR307104-1G
OR307104-5G
APOSOR307104-1GEA
0
EUR
APOSOR307104-1G
APOSOR307104-5G
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid 97+%
(R)-1-(tert-Butoxycarbonyl)pyrrolidine-3-carboxylic acid
Formel:
C₁₀H₁₇NO₄ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094727 CAS-Nummer: 72925-16-7 |