N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutan 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(4-Aminobutyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-butanediamine, NH2-C4-NH-Boc, N-Boc-1,4-diaminobutane, N-Boc-1,4-butanediamine, tert-Butyl N-(4-Aminobutyl)carbamate, tert-Butyl (4-aminobutyl)carbamate
OR307039-25G
OR307039-5G
OR307039-100G
APOSOR307039-25GEA
75.4
EUR
APOSOR307039-25G
APOSOR307039-5G
APOSOR307039-100G
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutan 97%
N-(tert-Butoxycarbonyl)-1,4-diaminobutan
Formel:
C₉H₂₀N₂O₂ Molekulargewicht: 188.27 g/mol Dichte: 0.984 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 109 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00210019 CAS-Nummer: 68076-36-8 UN-Nummer: 2735 ADR: 8 III |