4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: N4-Boc-piperazine-2-carboxylic acid
OR307034-1G OR307034-25G OR307034-5G
APOSOR307034-1GEA 21.9 EUR
APOSOR307034-1G APOSOR307034-25G APOSOR307034-5G
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid 98%
4-(tert-Butoxycarbonyl)piperazine-2-carboxylic acid
Formel: C₁₀H₁₈N₂O₄
Molekulargewicht: 230.26 g/mol
Schmelzpunkt: 223 °C (Zers.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD01076218
CAS-Nummer: 128019-59-0