2-Methoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR307018-1G OR307018-25G OR307018-5G
APOSOR307018-1GEA 23 EUR
APOSOR307018-1G APOSOR307018-25G APOSOR307018-5G
2-Methoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
2-Methoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₈BNO₃
Schmelzpunkt: 47…51 °C
Flammpunkt: 102,2 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD05663858
CAS-Nummer: 445264-61-9