2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR307013-1G
OR307013-5G
APOSOR307013-1GEA
24.4
EUR
APOSOR307013-1G
APOSOR307013-5G
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
2-Chlorothiophene-3-carboxylic acid
Formel:
C₅H₃ClO₂S Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00098423 CAS-Nummer: 53935-71-0 |