4-Brom-2-nitroanisol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3066-25G
OR3066-5G
OR3066-100G
APOSOR3066-25GEA
24.8
EUR
APOSOR3066-25G
APOSOR3066-5G
APOSOR3066-100G
4-Brom-2-nitroanisol
4-Brom-2-nitroanisol
Formel:
C₇H₆BrNO₃ Schmelzpunkt: 87…88 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00055529 CAS-Nummer: 33696-00-3 |