N-Methyl-1,2-benzoldiamindihydrochlorid

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: N-Methyl-1,2-benzenediamine dihydrochloride, N-Methyl-1,2-phenylenediamine dihydrochloride

OR30623-100G OR30623-25G
APOSOR30623-100GEA 36.4 EUR
APOSOR30623-100G APOSOR30623-25G
N-Methyl-1,2-benzoldiamindihydrochlorid
N1-Methylbenzene-1,2-diamine dihydrochloride
Formel: C₇H₁₂Cl₂N₂
Schmelzpunkt: 192 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042021
CAS-Nummer: 25148-68-9
UN-Nummer: 2811
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR