5-Brom-1-penten
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30608-25G OR30608-5G
APOSOR30608-25GEA 48 EUR
APOSOR30608-25G APOSOR30608-5G
5-Brom-1-penten
5-Brom-1-penten
Formel: C₅H₉Br
Siedepunkt: 126…127 °C
Dichte: 1.258 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 31 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000264
CAS-Nummer: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN-Nummer: 1993
ADR: 3,III