1,4-Dibromnaphthalin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR30594-25G
OR30594-5G
APOSOR30594-25GEA
39.3
EUR
APOSOR30594-25G
APOSOR30594-5G
1,4-Dibromnaphthalin 98%
1,4-Dibromonaphthalene
Formel:
C₁₀H₆Br₂ Schmelzpunkt: 80…82 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041823 CAS-Nummer: 83-53-4 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |