1-Methyl-1H-indazol-6-boronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR30558-1G
OR30558-250MG
APOSOR30558-1GEA
72.5
EUR
APOSOR30558-1G
APOSOR30558-250MG
1-Methyl-1H-indazol-6-boronsäure
1-Methyl-1H-indazole-6-boronic acid
Formel:
C₈H₉BN₂O₂ Schmelzpunkt: 277…283 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09870053 CAS-Nummer: 1150114-80-9 |