3-Hydroxypropiononitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethylene Cyanohydrin, 2-Cyanoethanol, 3-Hydroxypropionitrile, Hydracrylonitrile, β-Hydroxypropiononitrile
OR3049-1KG OR3049-250G
APOSOR3049-1KGEA 201 EUR
APOSOR3049-1KG APOSOR3049-250G
3-Hydroxypropiononitril
3-Hydroxypropiononitril
Formel: C₃H₅NO
Molekulargewicht: 71.08 g/mol
Siedepunkt: 227…228 °C
Schmelzpunkt: –46 °C
Dichte: 1.041 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002826
CAS-Nummer: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 13,03828