5-Amino-1H-indazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR30440-100G
OR30440-5G
OR30440-25G
APOSOR30440-100GEA
219
EUR
APOSOR30440-100G
APOSOR30440-5G
APOSOR30440-25G
5-Amino-1H-indazol 95%
5-Amino-1H-indazole
Formel:
C₇H₇N₃ Schmelzpunkt: 172…178 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00037975 CAS-Nummer: 19335-11-6 EINECS: 242-971-5 UN-Nummer: 2811 ADR: 6.1,III |