2,2,6,6-Tetramethylpiperidin 99%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR30412-100G OR30412-25G OR30412-500G
APOSOR30412-100GEA 43.5 EUR
APOSOR30412-100G APOSOR30412-25G APOSOR30412-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin 99%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin
Formel: C₉H₁₉N
Molekulargewicht: 141.26 g/mol
Siedepunkt: 151…152 °C
Schmelzpunkt: –59 °C
Dichte: 0.837 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 24 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005985
CAS-Nummer: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN-Nummer: 1992
ADR: 3+6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR