2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Lieferant: Apollo Scientific
OR303949-1G
OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA
270
EUR
APOSOR303949-1G
APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Formel:
C₁₂H₁₆N₂ Schmelzpunkt: 36…40 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD10014475 CAS-Nummer: 1018265-76-3 |