5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
OR303840-1G OR303840-500MG
APOSOR303840-1GEA 671 EUR
APOSOR303840-1G APOSOR303840-500MG
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
5-Methoxy-4-methylpyridin-3-amine hydrochloride
Formel: C₇H₁₁ClN₂O
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11857675
CAS-Nummer: 1185094-00-1