2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
OR303784-1G OR303784-500MG
APOSOR303784-1GEA 180 EUR
APOSOR303784-1G APOSOR303784-500MG
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid 95+%
2-{[(tert-Butoxy)carbonyl]amino}-3-(pyridin-4-yl)propanoic acid
Formel: C₁₃H₁₈N₂O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06656857
CAS-Nummer: 33814-94-7