Ethyl-3-chlorpicolinat
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 3-chloropicolinate, Ethyl 3-chloro-2-pyridinecarboxylate
OR303770-1G OR303770-500MG
APOSOR303770-1GEA 538 EUR
APOSOR303770-1G APOSOR303770-500MG
Ethyl-3-chlorpicolinat
Ethyl-3-chlorpicolinat
Formel: C₈H₈ClNO₂
Siedepunkt: 104…106 °C/0.7mmHg
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11656307
CAS-Nummer: 128073-20-1