5-Brom-2-chlor-4-iodpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303701-1G OR303701-5G
APOSOR303701-1GEA 21.5 EUR
APOSOR303701-1G APOSOR303701-5G
5-Brom-2-chlor-4-iodpyridin
5-Brom-2-chlor-4-iodpyridin
Formel: C₅H₂BrClIN
Schmelzpunkt: 149…150 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09972189
CAS-Nummer: 401892-47-5