(6-Chlor-2-pyridinyl)methanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR303659-1G
OR303659-5G
OR303659-25G
APOSOR303659-1GEA
21.9
EUR
APOSOR303659-1G
APOSOR303659-5G
APOSOR303659-25G
(6-Chlor-2-pyridinyl)methanol
(6-Chlor-2-pyridinyl)methanol
Formel:
C₆H₆ClNO Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD07774110 CAS-Nummer: 33674-97-4 |