5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Chloro-3-((trimethylsilyl)ethynyl)pyridin-2-amine
OR303657-1G OR303657-500MG
APOSOR303657-1GEA 336 EUR
APOSOR303657-1G APOSOR303657-500MG
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
5-Chloro-3-[2-(trimethylsilyl)ethynyl]-2-pyridinamine
Formel: C₁₀H₁₃ClN₂Si
Schmelzpunkt: 110…113 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09880016
CAS-Nummer: 866318-90-3