tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303640-1G
OR303640-500MG
OR303640-5G
APOSOR303640-1GEA
336
EUR
APOSOR303640-1G
APOSOR303640-500MG
APOSOR303640-5G
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
tert-Butyl-4-(5-bromo-3-nitro-2-pyridinyl)tetrahydro-1(2H)-pyrazinecarboxylate
Formel:
C₁₄H₁₉BrN₄O₄ Schmelzpunkt: 100…101 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16140319 CAS-Nummer: 1221792-73-9 |