N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
N-(6-Bromopyridin-2-yl)pivalamide
OR303633-1G
OR303633-500MG
APOSOR303633-1GEA
270
EUR
APOSOR303633-1G
APOSOR303633-500MG
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
N-(6-Bromopyridin-2-yl)-2,2-dimethylpropanamide
Formel:
C₁₀H₁₃BrN₂O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD08235018 CAS-Nummer: 221087-47-4 |