2-[4-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazino]-1-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
OR303590-1G OR303590-500MG OR303590-5G
APOSOR303590-1GEA 164 EUR
APOSOR303590-1G APOSOR303590-500MG APOSOR303590-5G
2-[4-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazino]-1-ethanol
2-[4-(3-Nitro-2-pyridinyl)piperazino]-1-ethanol
Formel: C₁₁H₁₆N₄O₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00278397
CAS-Nummer: 215434-62-1