4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
OR303494-1G OR303494-5G
APOSOR303494-1GEA 21.5 EUR
APOSOR303494-1G APOSOR303494-5G
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäurepinakolester
4-(N,N-Diphenylamino)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₂₄H₂₆BNO₂
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13195770
CAS-Nummer: 267221-88-5