1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1-Methyl-3-(thiophen-2-yl)-1H-pyrazol-5-amine, 5-Amino-1-methyl-3-(2-thienyl)pyrazole
OR3034-1G OR3034-250MG
APOSOR3034-1GEA 122 EUR
APOSOR3034-1G APOSOR3034-250MG
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
1-Methyl-3-thien-2-yl-1H-pyrazol-5-amine
Formel: C₈H₉N₃S
Schmelzpunkt: 137…140 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00068075
CAS-Nummer: 118430-78-7