2-Brom-9,9-dimethyl-9H-fluoren 97+%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR303354-100G
OR303354-25G
OR303354-5G
APOSOR303354-100GEA
85.7
EUR
APOSOR303354-100G
APOSOR303354-25G
APOSOR303354-5G
2-Brom-9,9-dimethyl-9H-fluoren 97+%
2-Bromo-9,9-dimethylfluorene
Formel:
C₁₅H₁₃Br Siedepunkt: 190 °C/2,25mmHg Schmelzpunkt: 57…69 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09261272 CAS-Nummer: 28320-31-2 UN-Nummer: 3077 ADR: 9+EHS,III |