6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Lieferant: Apollo Scientific
OR303113-1G
OR303113-500MG
APOSOR303113-1GEA
671
EUR
APOSOR303113-1G
APOSOR303113-500MG
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
6-Methyl-1,2,4-triazin-5-ol
Formel:
C₄H₅N₃O Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11108305 CAS-Nummer: 16120-00-6 |