Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
OR303040-1G OR303040-500MG
APOSOR303040-1GEA 538 EUR
APOSOR303040-1G APOSOR303040-500MG
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Methyl-4-hydroxy-2,2-dimethyl-2,3-dihydro-1-benzofuran-6-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD11226227
CAS-Nummer: 955884-97-6