2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR303017-1G OR303017-500MG
APOSOR303017-1GEA 270 EUR
APOSOR303017-1G APOSOR303017-500MG
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
2,6-Diamino-5-chloropyrimidin-4-ol
Formel: C₄H₅ClN₄O
Schmelzpunkt: 199…202 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22196157
CAS-Nummer: 71552-22-2