3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR30299-100G OR30299-25G OR30299-500G
APOSOR30299-100GEA 116 EUR
APOSOR30299-100G APOSOR30299-25G APOSOR30299-500G
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyd
3-(Benzyloxy)-4-methoxybenzaldehyd
Formel: C₁₅H₁₄O₃
Siedepunkt: 120 °C/5,3mmHg
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003386
CAS-Nummer: 6346-05-0
EINECS: 228-752-7